Stampa…
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-iodo-2-methyl-1H-indole-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-iodo-2-methyl-1H-indole
OR1740-1G OR1740-5G
APOSOR1740-1GEA 176 EUR
APOSOR1740-1G APOSOR1740-5G
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected 95%
3-Iodo-2-methyl-1H-indole, N-BOC protected
Formula: C₁₄H₁₆INO₂
Peso molecolare: 357,187 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864787
CAS Number: 877996-21-9