Stampa…
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dichloropyridazin-4-amine
OR17303-100MG OR17303-250MG OR17303-1G
APOSOR17303-100MGEA 52.4 EUR
APOSOR17303-100MG APOSOR17303-250MG APOSOR17303-1G
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 163,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01647251
CAS Number: 53180-76-0