Stampa…
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17258-1G OR17258-5G
APOSOR17258-1GEA 24.8 EUR
APOSOR17258-1G APOSOR17258-5G
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 99%
Methyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formula: C₆H₅BrO₂S
Punto di fusione: 38…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13386488
CAS Number: 88770-19-8