Stampa…
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-hydroxy-3-iodotoluene, 4-Chloro-6-iodo-o-cresol
OR17198-1G OR17198-5G
APOSOR17198-1GEA 65.5 EUR
APOSOR17198-1G APOSOR17198-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol
Formula: C₇H₆ClIO
Peso molecolare: 268,479 g/mol
Punto di fusione: 59…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606080
CAS Number: 1257535-34-4