4-(Benzyloxy)-3-bromo-1H-indole, N-BOC protected 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₂₀BrNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05864768 CAS Number: 914349-26-1 |