Stampa…
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR17103-1G OR17103-5G
APOSOR17103-1GEA 447 EUR
APOSOR17103-1G APOSOR17103-5G
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
3-Hydroxy-4-methylbenzeneboronic acid
Formula: C₇H₉BO₃
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD01074652
CAS Number: 216019-35-1