Stampa…
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Formyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzo[d]imidazole-4-carbaldehyde
OR17070-1G OR17070-250MG
APOSOR17070-1GEA 263 EUR
APOSOR17070-1G APOSOR17070-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10698555
CAS Number: 144876-36-8