Stampa…
1-Methyl-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-1-methyl-6-phenyl-4-azabenzimidazole, 2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
OR1700T-10MG OR1700T-25MG
APOSOR1700T-10MGEA 147 EUR
APOSOR1700T-10MG APOSOR1700T-25MG
1-Methyl-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine 98%
1-Methyl-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine
Formula: C₁₃H₁₂N₄
Peso molecolare: 224,261 g/mol
Punto di fusione: 227…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210745
CAS Number: 105650-23-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III