Stampa…
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: HEMAm, N-(2-Hydroxyethyl)-2-methylprop-2-enamide
OR17009-1G OR17009-5G OR17009-25G
APOSOR17009-1GEA 49.5 EUR
APOSOR17009-1G APOSOR17009-5G APOSOR17009-25G
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide 96%
N-(2-Hydroxyethyl)methacrylamide
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,157 g/mol
Densità: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080529
CAS Number: 5238-56-2