Stampa…
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17008-1G OR17008-5G
APOSOR17008-1GEA 220 EUR
APOSOR17008-1G APOSOR17008-5G
3-Amino-2-cyanopropanoic acid 97%
3-Amino-2-cyanopropanoic acid
Formula: C₄H₆N₂O₂
Punto di fusione: 163…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10565611
CAS Number: 1211318-03-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III