Stampa…
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Benzyloxy)-5-carboxy-4-nitroansole, 5-(Benzyloxy)-2-carboxy-4-methoxynitrobenzene
OR17006-1G OR17006-250MG
APOSOR17006-1GEA 53.9 EUR
APOSOR17006-1G APOSOR17006-250MG
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
4-(Benzyloxy)-5-methoxy-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₁₅H₁₃NO₆
Peso molecolare: 303,267 g/mol
Punto di fusione: 192 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114356
CAS Number: 60547-92-4