Stampa…
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR17000-1G OR17000-5G
APOSOR17000-1GEA 105 EUR
APOSOR17000-1G APOSOR17000-5G
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09030794
CAS Number: 71493-76-0