Stampa…
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-epoxypropane, 2-{[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]methyl}oxirane, 2-((4-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl)oxirane
OR16991-1G OR16991-25G OR16991-5G
APOSOR16991-1GEA 26.3 EUR
APOSOR16991-1G APOSOR16991-25G APOSOR16991-5G
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propenoxide
Formula: C₁₂H₁₆O₃
Peso molecolare: 208,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00799225
CAS Number: 56718-70-8