Stampa…
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-1-(pyridin-4-yl)piperidine, 4-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridine
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 97.4 EUR
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,231 g/mol
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437501
CAS Number: 130658-65-0