Stampa…
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR16954-1G OR16954-5G
APOSOR16954-1GEA 198 EUR
APOSOR16954-1G APOSOR16954-5G
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine 97%
1'-[(1-Hydroxy-1H-benzotriazol-6-yl)sulphonyl]-1,4'-bipiperidine
Formula: C₁₆H₂₃N₅O₃S
Punto di fusione: 195…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114694
CAS Number: 227471-63-8