Stampa…
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR16953-5G OR16953-25G
APOSOR16953-5GEA 72.5 EUR
APOSOR16953-5G APOSOR16953-25G
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Formula: C₁₀H₁₂O₆S
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094035
CAS Number: 1822-66-8