Stampa…
2-Amino-4,5-dichlorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dichloro-2-hydroxyaniline
OR16946-1G OR16946-250MG
APOSOR16946-1GEA 17.6 EUR
APOSOR16946-1G APOSOR16946-250MG
2-Amino-4,5-dichlorophenol
2-Amino-4,5-dichlorophenol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Peso molecolare: 178,016 g/mol
Punto di fusione: 170…175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12406838
CAS Number: 28443-57-4