Stampa…
1H,2H,2H-Perchloropropane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,3,3-Pentachloropropane, 240fa
OR16934-25G OR16934-5G
APOSOR16934-25GEA 234 EUR
APOSOR16934-25G APOSOR16934-5G
1H,2H,2H-Perchloropropane
1H,2H,2H-Perchloropropane
Formula: C₃H₃Cl₅
Peso molecolare: 216,321 g/mol
Punto di ebollizione: 74 °C ( 28 mm Hg)
Densità: 1,597 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045255
CAS Number: 23153-23-3