Stampa…
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16845-1G OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA 29 EUR
APOSOR16845-1G APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₅H₃BrOS
Punto di ebollizione: 60 °C (0,3 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09025880
CAS Number: 1860-99-7