Stampa…
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16710-1G OR16710-250MG
APOSOR16710-1GEA 0 EUR
APOSOR16710-1G APOSOR16710-250MG
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
7-Oxa-1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Formula: C₇H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 163,645 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26960527
CAS Number: 1620569-18-7