3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₃H₃Cl₃ Punto di ebollizione: 114,5 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01749212 CAS Number: 2233-00-3 UN: 1993 ADR: 3,III |