Stampa…
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl [3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]carbamate, 1-{3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]prop-1-yl}piperazine, tert-Butyl (3-(piperazin-1-yl)propyl)carbamate
OR16694-1G OR16694-5G
APOSOR16694-1GEA 171 EUR
APOSOR16694-1G APOSOR16694-5G
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected 97%
1-(3-Aminoprop-1-yl)piperazine, 1-BOC protected
Formula: C₁₂H₂₅N₃O₂
Peso molecolare: 243,346 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06808577
CAS Number: 874831-60-4