Stampa…
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 198 EUR
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₃
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08703364
CAS Number: 5858-27-5