Stampa…
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 42.3 EUR
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrNO₂
Peso molecolare: 230,059 g/mol
Punto di fusione: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276004
CAS Number: 55324-02-2
UN: 3261
ADR: 8,III