Stampa…
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
OR16685-1G OR16685-250MG OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA 80 EUR
APOSOR16685-1G APOSOR16685-250MG APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,032 g/mol
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659631
CAS Number: 78597-27-0