6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR16684-1G
OR16684-250MG
APOSOR16684-1GEA
364
EUR
APOSOR16684-1G
APOSOR16684-250MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Formula:
C₈H₉BrN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09881254 CAS Number: 1023813-80-0 |