Stampa…
4-Bromo-3-iodophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16668-1G OR16668-250MG
APOSOR16668-1GEA 82.9 EUR
APOSOR16668-1G APOSOR16668-250MG
4-Bromo-3-iodophenol 95%
4-Bromo-3-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Peso molecolare: 298,904 g/mol
Punto di fusione: 83…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070745
CAS Number: 202865-84-7