Stampa…
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbenzene, α,3-Dibromo-o-xylene
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 16.1 EUR
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Formula: C₈H₈Br₂
Peso molecolare: 263,957 g/mol
Punto di fusione: 31…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847532
CAS Number: 112299-62-4
UN: 3261
ADR: 8,II