Stampa…
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-methyl-benzenemethanol, (3-Bromo-o-tolyl)methanol, (3-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR16662-1G OR16662-5G OR16662-25G
APOSOR16662-1GEA 20.5 EUR
APOSOR16662-1G APOSOR16662-5G APOSOR16662-25G
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉BrO
Peso molecolare: 201,06 g/mol
Punto di fusione: 101…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847531
CAS Number: 83647-43-2