Stampa…
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzoic acid sodium salt
OR16639-100G OR16639-25G OR16639-500G
APOSOR16639-100GEA 132 EUR
APOSOR16639-100G APOSOR16639-25G APOSOR16639-500G
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Formula: C₇H₃Cl₂O₂·Na
Peso molecolare: 212,993 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16606076
CAS Number: 38402-11-8