Stampa…

5-Amino-1,3-thiazole

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1,3-Thiazol-5-amine

OR16619-250MG OR16619-1G
APOSOR16619-250MGEA 285 EUR
APOSOR16619-250MG APOSOR16619-1G
5-Amino-1,3-thiazole
5-Amino-1,3-thiazole
Formula: C₃H₄N₂S
Peso molecolare: 100,142 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09834069
CAS Number: 17721-00-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR