Stampa…
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16618-1G OR16618-250MG
APOSOR16618-1GEA 364 EUR
APOSOR16618-1G APOSOR16618-250MG
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
(4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 237,275 g/mol
Punto di fusione: 225…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01416244
CAS Number: 17547-79-4