Stampa…
4-Methoxybenzyl bromide, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 0 EUR
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, grado tecnico
4-Methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 91 °C (1 mm Hg)
Densità: 1,395 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00800380
CAS Number: 2746-25-0
UN: 3265
ADR: 8,II