4-[(Methylamino)methyl]-4-phenyltetrahydro-2H-pyran
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₃H₁₉NO Punto di fusione: 38…39,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11841073 CAS Number: 958443-30-6 UN: 3259 ADR: 8,III |