Stampa…
6-Bromochroman
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dihydro-2H-chromene
OR16541-1G OR16541-500MG OR16541-5G
APOSOR16541-1GEA 16.1 EUR
APOSOR16541-1G APOSOR16541-500MG APOSOR16541-5G
6-Bromochroman
6-Bromochroman
Formula: C₉H₉BrO
Peso molecolare: 213,071 g/mol
Punto di ebollizione: 82…84 °C (0,05 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10698725
CAS Number: 3875-78-3