4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
OR16530-250MG
OR16530-1G
APOSOR16530-250MGEA
132
EUR
APOSOR16530-250MG
APOSOR16530-1G
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
4-(Thien-2-ylmethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula:
C₁₇H₂₁BO₂S Peso molecolare: 300,223 g/mol Punto di fusione: 69…72 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11841077 CAS Number: 1007847-76-8 |