Stampa…
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran, 2-(Benzofuran-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(1-Benzofuran-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR16510-250MG OR16510-1G OR16510-5G
APOSOR16510-250MGEA 194 EUR
APOSOR16510-250MG APOSOR16510-1G APOSOR16510-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₇BO₃
Peso molecolare: 244,094 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11841067
CAS Number: 796851-30-4