Stampa…
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Aminophenyl methyl sulphone
OR16499-1G OR16499-25G OR16499-5G
APOSOR16499-1GEA 40.8 EUR
APOSOR16499-1G APOSOR16499-25G APOSOR16499-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline 99%
2-(Methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₉NO₂S
Peso molecolare: 171,217 g/mol
Punto di fusione: 84…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08444390
CAS Number: 2987-49-7