Stampa…
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl trans-pent-2-enoate, (E)-Ethyl pent-2-enoate
OR16435-25G OR16435-5G OR16435-1G
APOSOR16435-25GEA 437 EUR
APOSOR16435-25G APOSOR16435-5G APOSOR16435-1G
Ethyl (2E)-pent-2-enoate, tech
Ethyl (2E)-pent-2-enoate
Formula: C₇H₁₂O₂
Peso molecolare: 128,169 g/mol
Densità: 0,9086 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06204561
CAS Number: 24410-84-2
UN: 3272
ADR: 3,III