Stampa…
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, (R)-Naproxen, (2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propionic acid, R-Naproxen, 2-[(1R)-1-Carboxyethyl]-6-methoxynaphthalene
OR16409-1G OR16409-250MG OR16409-5G
APOSOR16409-1GEA 109 EUR
APOSOR16409-1G APOSOR16409-250MG APOSOR16409-5G
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
(2R)-2-(6-Methoxynaphth-2-yl)propanoic acid
Formula: C₁₄H₁₄O₃
Peso molecolare: 230,259 g/mol
Punto di fusione: 156…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00870716
CAS Number: 23979-41-1
EINECS: 245-966-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III