Stampa…
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 94.4 EUR
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Formula: C₁₀H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12674801
CAS Number: 63746-12-3