Stampa…
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR16060-1G OR16060-5G
APOSOR16060-1GEA 538 EUR
APOSOR16060-1G APOSOR16060-5G
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
(1R,4S)-Bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00267156
CAS Number: 34487-58-6