Stampa…
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)-4-oxopiperidine
OR16033-1G OR16033-250MG
APOSOR16033-1GEA 30.6 EUR
APOSOR16033-1G APOSOR16033-250MG
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
1-(Methylsulphonyl)piperidin-4-one
Formula: C₆H₁₁NO₃S
Peso molecolare: 177,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061935
CAS Number: 218780-53-1