Stampa…
4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(propylamino)piperidine-1-carboxylate
OR16031-10G OR16031-5G
APOSOR16031-10GEA 123 EUR
APOSOR16031-10G APOSOR16031-5G
4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected 97%
4-(Prop-1-ylamino)piperidine, N1-BOC protected
Formula: C₁₃H₂₆N₂O₂
Peso molecolare: 242,358 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367771
CAS Number: 301225-58-1