Stampa…
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR16021-1G OR16021-5G
APOSOR16021-1GEA 161 EUR
APOSOR16021-1G APOSOR16021-5G
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
1-Benzyl-2-methylpiperazine
Formula: C₁₂H₁₈N₂
Peso molecolare: 190,285 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367737
CAS Number: 29906-54-5