Stampa…
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanol, [(S)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanol
OR15996-1G OR15996-250MG OR15996-5G
APOSOR15996-1GEA 195 EUR
APOSOR15996-1G APOSOR15996-250MG APOSOR15996-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Formula: C₇H₁₅NO
Peso molecolare: 129,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035736
CAS Number: 205194-35-0