5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(3-Methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanol, (3-Methylisoxazol-5-yl)methanol
OR15967-1G
OR15967-5G
APOSOR15967-1GEA
147
EUR
APOSOR15967-1G
APOSOR15967-5G
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
5-(Hydroxymethyl)-3-methylisoxazole
Formula:
C₅H₇NO₂ Peso molecolare: 113,115 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09859210 CAS Number: 14716-89-3 |