3-(5-Bromothien-2-yl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆BrNS Punto di fusione: 52…54,5 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04971290 CAS Number: 169050-05-9 |