Stampa…
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(6-Carboxypyridin-3-yl)pyrrolidine, 2-Carboxy-5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR15955-1G OR15955-250MG
APOSOR15955-1GEA 434 EUR
APOSOR15955-1G APOSOR15955-250MG
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 192,214 g/mol
Punto di fusione: 193,5…197 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09879903
CAS Number: 950603-19-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III