Stampa…
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR15954-1G OR15954-250MG
APOSOR15954-1GEA 297 EUR
APOSOR15954-1G APOSOR15954-250MG
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 97%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09879921
CAS Number: 89489-53-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III